Stampa…
Acido fosfomolibdico idrato (>47,5% Mo)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido dodecamolibdofosforico idrato
L15827.14 L15827.22 L15827.36
L15827.14EA 33 EUR
L15827.14 L15827.22 L15827.36
Acido fosfomolibdico idrato (>47,5% Mo)
Acido fosfomolibdico idrato
CAS No.: 51429-74-4 Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O Formula Weight: 1825.25(anhy) Melting Point: 78-90° Merck Reference: 14,7342 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149913
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Peso molecolare: 1843.27 g/mol
Punto di fusione: 78…90 °C
Densità: 3.15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149913
CAS Number: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,07498