1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
Odour: Odourless
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 123°/0.2mm
Beilstein Reference: 130685
Formula:
C₁₀H₁₁NO Peso molecolare: 161.20 g/mol Punto di ebollizione: 123 °C (0.2 mmHg) Punto di fusione: 63…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003192 CAS Number: 4641-57-0 EINECS: 225-069-6 |