Stampa…
Tetremetilammonio idrossido 25% in soluzione acquosa (w/w)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 55.2 EUR
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetremetilammonio idrossido 25% in soluzione acquosa (w/w)
Tetremetilammonio idrossido
Formula: C₄H₁₃NO
Punto di ebollizione: ∼102 °C
Densità: 1,014
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224