Stampa…
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
H62245.03 H62245.06
H62245.03EA 164 EUR
H62245.03 H62245.06
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Peso molecolare: 247.08 g/mol
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795681
CAS Number: 775351-57-0