L-Prolinamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
Purity: 99%
CAS No.: 7531-52-4
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 80807
Optical Rotation: -105° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00005253
Formula:
C₅H₁₀N₂O Peso molecolare: 114,15 g/mol Punto di fusione: 95…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005253 CAS Number: 7531-52-4 EINECS: 231-397-0 |