Trimethyl orthovalerate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13820-09-2
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1739200
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008481
Formula:
C₈H₁₈O₃ Punto di ebollizione: 164…166 °C Densità: 0,941 Flash Pt: 41 °C (105 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008481 CAS Number: 13820-09-2 EINECS: 237-496-5 ADR: 3,III Merck Index: 14,9717 |