4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetaldehyde hydrate, Oxo[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetaldehyde hydrate (1:1)
Purity: 98%
CAS No.: 1736-56-7
Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O
Formula Weight: 202.13(anhy)
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 2261131
MDL No.: MFCD05664098
Formula:
C₉H₅F₃O₂·xH₂O Peso molecolare: 202,13 g/mol (anhy) Punto di fusione: 83…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664098 CAS Number: 1736-56-7 |