4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L20274.03
L20274.06
L20274.03EA
71.9
EUR
L20274.03
L20274.06
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 16208-17-6
Molecular Formula: C9H8O3.xH2O
Formula Weight: 164.16(anhy)
Melting Point: 104-111°
Boiling Point: 145-147°/13mm
Beilstein Reference: 606701
MDL No.: MFCD00234534
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 145…147 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 104…111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234534 CAS Number: 16208-17-6 |