3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate, 2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 65709-23-1
Molecular Formula: C9H6O4.xH2O
Formula Weight: 178.15(anhy)
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 7703971
MDL No.: MFCD06801031
Formula:
C₉H₆O₄·xH₂O Peso molecolare: 196,16 g/mol Punto di fusione: 127…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06801031 CAS Number: 65709-23-1 |