4-Fluorophenylglyoxal hydrate, idrato 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 403-32-7
Molecular Formula: C8H5FO2.xH2O
Formula Weight: 152.13(anhy)
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2354778
MDL No.: MFCD01320770
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 84…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320770 CAS Number: 403-32-7 |