3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 79784-34-2
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 2574671
MDL No.: MFCD03453081
Formula:
C8H6F2O3 Punto di fusione: 85…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03453081 CAS Number: 79784-34-2 |