2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 79784-36-4
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 51-54°
Beilstein Reference: 4387465
MDL No.: MFCD04038287
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Punto di fusione: 51…54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038287 CAS Number: 79784-36-4 |