Stampa…
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L20196.06 L20196.14
L20196.06EA 42.1 EUR
L20196.06 L20196.14
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile
Purity: 99% CAS No.: 10154-75-3 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Odour: Odourless Melting Point: 94-96° Beilstein Reference: 2051019 MDL No.: MFCD00047798
Formula: C₉H₉NO₂S
Peso molecolare: 195,24 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047798
CAS Number: 10154-75-3
EINECS: 233-424-1