Stampa…
2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L20193.03 L20193.06
L20193.03EA 51.7 EUR
L20193.03 L20193.06
2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Purity: 97% CAS No.: 51694-22-5 Molecular Formula: C7H4N2O2Se Formula Weight: 227.08 Melting Point: 134-141° Beilstein Reference: 1309777 UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00043146
Formula: C₇H₄N₂O₂Se
Peso molecolare: 227.092 g/mol
Punto di fusione: 134…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043146
CAS Number: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
ADR: 6.1 II