4-(Dimethylamino)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
L20176.06
L20176.14
L20176.06EA
107
EUR
L20176.06
L20176.14
4-(Dimethylamino)piperidine 97%
4-(Dimethylamino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 50533-97-6
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1190
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00023144
Formula:
C₇H₁₆N₂ Peso molecolare: 128,219 g/mol Punto di ebollizione: 187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023144 CAS Number: 50533-97-6 EINECS: 256-617-2 ADR: 8,III |