4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 91983-26-5
Molecular Formula: C8H8BNO2
Formula Weight: 160.97
Melting Point: ca 196-200°
Beilstein Reference: 3031323
MDL No.: MFCD01632200
Formula:
C₈H₈BNO₂ Punto di fusione: ∼ 196…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632200 CAS Number: 91983-26-5 |