2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 138500-85-3
Molecular Formula: C13H18BBrO2
Formula Weight: 297.00
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 7921808
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02179493
Formula:
C₁₃H₁₈BBrO₂ Punto di fusione: 83…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179493 CAS Number: 138500-85-3 ADR: 8,III |