Stampa…
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
L19948.03 L19948.06 L19948.14
L19948.03EA 47.1 EUR
L19948.03 L19948.06 L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98% CAS No.: 51857-17-1 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2 Formula Weight: 216.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 106-110°/0.3mm Beilstein Reference: 2089264 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00671489
Formula: C₁₁H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 216,33 g/mol
Punto di ebollizione: 106…110 °C (0,3 mmHg)
Densità: 0,965
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671489
CAS Number: 51857-17-1
ADR: 8,III