Stampa…
3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L19776.03 L19776.MD
L19776.03EA 348 EUR
L19776.03 L19776.MD
3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 737000-77-0 Molecular Formula: C5H10FN.HCl Formula Weight: 139.60 Melting Point: ca 227° Beilstein Reference: 6145604 MDL No.: MFCD03452799
Formula: C₅H₁₀FN·HCl
Peso molecolare: 139.60 g/mol
Punto di fusione: ∼ 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452799
CAS Number: 737000-77-0