Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 141942-85-0
Molecular Formula: C7H11NO3
Formula Weight: 157.17
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₁NO₃ Punto di ebollizione: 270 °C Densità: 1,114 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00270839 CAS Number: 141942-85-0 EINECS: 430-220-6 |