4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L19722.06
L19722.14
L19722.06EA
93
EUR
L19722.06
L19722.14
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Formula:
C₈H₄FNO₂ Peso molecolare: 165,12 g/mol Punto di fusione: 214…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094454 CAS Number: 164149-28-4 |