Stampa…
4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylstyryl)-1,3,2-dioxaborolane
L19698.03 L19698.MD
L19698.03EA 260 EUR
L19698.03 L19698.MD
4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 149777-84-4 Molecular Formula: C15H21BO2 Formula Weight: 244.14 Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 7204616 MDL No.: MFCD03788749
Formula: C₁₅H₂₁BO₂
Peso molecolare: 244,14 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788749
CAS Number: 149777-84-4