(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 114715-39-8
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 101-103°/3mm
Beilstein Reference: 6477592
Optical Rotation: -2° (neat)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00082638
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 101…103 °C (3 mmHg) Densità: 1,020 Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082638 CAS Number: 114715-39-8 UN: 2735 ADR: 8,III |