(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(R)-(R)-PPFA
L19685.04
L19685.MC
L19685.ME
L19685.04EA
781
EUR
L19685.04
L19685.MC
L19685.ME
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 55700-44-2
Molecular Formula: C26H28FeNP
Formula Weight: 441.34
Melting Point: 141-143°
Optical Rotation: -355° (c=0.6 in ethanol)
MDL No.: MFCD00075286
Formula:
C₂₆H₂₈FeNP Peso molecolare: 441,34 g/mol Punto di fusione: 141…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075286 CAS Number: 55700-44-2 |