Stampa…
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L19653.03 L19653.06
L19653.03EA 75 EUR
L19653.03 L19653.06
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97%
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Purity: 97% CAS No.: 330793-01-6 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 169-170° MDL No.: MFCD02179439
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Punto di fusione: 169…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179439
CAS Number: 330793-01-6