Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 67748-61-2
Molecular Formula: C8H4ClNOS
Formula Weight: 197.64
Melting Point: 113-115°
Beilstein Reference: 130990
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03659697
Formula:
C₈H₄ClNOS Punto di fusione: 113…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03659697 CAS Number: 67748-61-2 ADR: 8,II |