Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 79620-28-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132702
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00132702 CAS Number: 79620-28-3 Merck Index: 14,382 |