Stampa…
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Fornitore: Thermo Scientific
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 38 EUR
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132705
CAS Number: 37380-43-1
Merck Index: 14,382