3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
L19550.03
L19550.MD
L19550.03EA
264
EUR
L19550.03
L19550.MD
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
3-Benzo[b]furylacetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 52407-43-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 38-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 1282785
MDL No.: MFCD02183555
Formula:
C₁₀H₇NO Peso molecolare: 157,17 g/mol Punto di ebollizione: 120…122 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 38…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02183555 CAS Number: 52407-43-9 |