Stampa…
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
L19504.06 L19504.14
L19504.06EA 43 EUR
L19504.06 L19504.14
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 90536-66-6 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 2646649 MDL No.: MFCD00216495
Formula: C₉H₁₀O₄S
Peso molecolare: 214.24 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216495
CAS Number: 90536-66-6