Boc-Aib-OH ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 30992-29-1
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 1953772
MDL No.: MFCD00042973
Formula:
C₉H₁₇NO₄ Punto di fusione: 118…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042973 CAS Number: 30992-29-1 EINECS: 250-421-0 |