Stampa…
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19482.06 L19482.14
L19482.06EA 56.6 EUR
L19482.06 L19482.14
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 5223-06-3 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 117340 MDL No.: MFCD00129040
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,21 g/mol
Punto di fusione: 39…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129040
CAS Number: 5223-06-3
EINECS: 226-024-3