2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86604-75-3
Molecular Formula: C9H12ClNO.HCl
Formula Weight: 222.12
Melting Point: ca 128° dec.
Beilstein Reference: 5359162
MDL No.: MFCD00277472
Formula:
C₉H₁₂ClNO Peso molecolare: 222,11 g/mol Punto di fusione: ∼ 128 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00277472 CAS Number: 86604-75-3 |