1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7556-55-0
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.17
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₂N₂O Punto di ebollizione: 236…238 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085930 CAS Number: 7556-55-0 |