N-Boc-L-leucinol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate, Boc-Leucinol
Purity: 97%
CAS No.: 82010-31-9
Molecular Formula: C11H23NO3
Formula Weight: 217.31
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₂₃NO₃ Peso molecolare: 217,3 g/mol Punto di ebollizione: 212…214 °C Densità: 0,980 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00076950 CAS Number: 82010-31-9 |