4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 69778-83-2
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 1524505
MDL No.: MFCD00071564
Formula:
C₅H₇NO₂ Punto di fusione: 130…134 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071564 CAS Number: 69778-83-2 |