Stampa…
1-Benzylpiperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L19339.09 L19339.18
L19339.09EA 86.8 EUR
L19339.09 L19339.18
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Purity: 98% CAS No.: 2905-56-8 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 120-123°/9mm Beilstein Reference: 5639 MDL No.: MFCD00224901
Formula: C₁₂H₁₇N
Punto di ebollizione: 120…123 °C (9 mmHg)
Densità: 0,950
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00224901
CAS Number: 2905-56-8
EINECS: 220-809-4