2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-(4-(Benzyloxy)phenyl)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 61439-59-6
Molecular Formula: C15H16O2
Formula Weight: 228.29
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2054624
MDL No.: MFCD00017532
Formula:
C₁₅H₁₆O₂ Punto di fusione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017532 CAS Number: 61439-59-6 EINECS: 262-795-2 |