(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 111969-64-3
Molecular Formula: C12H22O4
Formula Weight: 230.31 (212.29anhy)
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 95-96°/0.3mm
Beilstein Reference: 5637371
Optical Rotation: -75° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00792503
Formula:
C₁₂H₂₂O₄ Punto di ebollizione: 95…96 °C (0,3 mmHg) Punto di fusione: 76…80 °C Densità: 1,182 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792503 CAS Number: 111969-64-3 EINECS: 416-810-6 UN: 3077 ADR: 9,III |