Stampa…
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19072.03 L19072.06
L19072.03EA 86.8 EUR
L19072.03 L19072.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 10601-19-1 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 179-183° Beilstein Reference: 132769 MDL No.: MFCD00005623
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005623
CAS Number: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5