Stampa…
Harmine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Banisterine
L19068.03 L19068.MD
L19068.03EA 75.6 EUR
L19068.03 L19068.MD
Harmine ≥98%
Harmine
Purity: 98+% CAS No.: 442-51-3 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 262-266° Beilstein Reference: 178813 MDL No.: MFCD00004958
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di fusione: 262…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004958
CAS Number: 442-51-3
EINECS: 207-131-4
Merck Index: 14,4616