Ambersep® 900 (OH) ion exchange resin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9017-79-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00802695
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00802695 CAS Number: 9017-79-2 |