D-Epoxone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 18422-53-2
Molecular Formula: C12H18O6
Formula Weight: 258.27
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1319073
MDL No.: MFCD00063383
Formula:
C₁₂H₁₈O₆ Punto di fusione: 101…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063383 CAS Number: 18422-53-2 |