2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 102593-74-8
Molecular Formula: C23H18O4
Formula Weight: 358.40
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 2168154
MDL No.: MFCD02094038
Formula:
C₂₃H₁₈O₄ Punto di fusione: 158…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02094038 CAS Number: 102593-74-8 |