N-Methyl-N-octylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2439-54-5
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 68°/8mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00048927
Formula:
C₉H₂₁N Punto di ebollizione: 68 °C (8 mmHg) Densità: 0,790 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048927 CAS Number: 2439-54-5 EINECS: 219-462-1 UN: 2735 ADR: 8,II |