2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 89992-70-1
Molecular Formula: C9H18ClN2OP
Formula Weight: 236.68
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₈ClN₂OP Peso molecolare: 236,68 g/mol Punto di ebollizione: 103…105 °C (0,08 mmHg) Densità: 1,061 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00011544 CAS Number: 89992-70-1 ADR: 4.2,I |