Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 90866-33-4
Molecular Formula: C6H11ClO3
Formula Weight: 166.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₁ClO₃ Punto di ebollizione: 93…95 °C (5 mmHg) Densità: 1,190 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00211242 CAS Number: 90866-33-4 |