Stampa…
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L18514.03 L18514.MD
L18514.03EA 61 EUR
L18514.03 L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 374790-97-3 Molecular Formula: C6H5BBrFO2 Formula Weight: 218.82 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093066
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093066
CAS Number: 374790-97-3