Stampa…
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-Ethyl 4-oxobut-2-enoate
L18491.14 L18491.22
L18491.14EA 222 EUR
L18491.14 L18491.22
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate
Purity: 96% CAS No.: 2960-66-9 Molecular Formula: C6H8O3 Formula Weight: 128.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: -9° Boiling Point: 184-188° Beilstein Reference: 8762336 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00236170
Formula: C₆H₈O₃
Peso molecolare: 128,13 g/mol
Punto di ebollizione: 184…188 °C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 1,063
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
MDL Number: MFCD00236170
CAS Number: 2960-66-9
ADR: 8,III