Glyoxal dimethyl acetal 60% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 51673-84-8
Molecular Formula: OHCCH(OCH3)2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1850744
MDL No.: MFCD00134410
Formula:
OHCCH(OCH₃)₂ Punto di ebollizione: 100…102 °C Densità: 1,150 Flash Pt: 102 °C (216 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134410 CAS Number: 51673-84-8 |